Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting
Click to view available options
Da utilizzare con:
12.7mm
15.8mm
19.05mm
3.17mm
6.35 x 6.35mm
9.52 x 6.35mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con | 6.35 x 6.35mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Dimensioni filo | 0.25 in. NPT |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Product Type | Barbed Fitting |