Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting
Codice prodotto. 12487250
Click to view available options
Da utilizzare con:
12.7mm
15.8mm
19.05mm
3.17mm
6.35 x 6.35mm
9.52 x 6.35mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12487250
Marca: Masterflex™ 3061526
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 15.8 mm
Materiale Nylon
Da utilizzare con 15.8mm
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 10 Pack
Dimensioni filo 0.5 in. NPT
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Barbed Fitting