Learn More
Cole-Parmer™ Spazzole per becher in nylon
Codice prodotto. 11760569 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11760569
Marca: Cole-Parmer™ 8455000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Clean glassware easily with these brushes. Cole-Parmer™ Nylon Beaker Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water.
Clean glassware easily with these brushes. Cole-Parmer™ Nylon Beaker Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water.
  • Contoured brushes allow you to reach angled areas with ease
  • Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water
  • Radial tip brushes reduce scratches and provide effective cleaning
Specifica
Product Type Spazzola per becher
Bristle Material Nylon
Materiale maniglia Plastica
Tipo di punta Radiale
Colore White
Diametro (sistema metrico) setole 79 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.49 in.
Lunghezza (sistema metrico) 165 mm
Quantità 1 ciascuno