Learn More
Epredia™ Nylon Biopsy Bags
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Quantità:
1000/Pk.
200/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
- Reduce risk of small specimen loss
- Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
- Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
- Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7″ (31 × 43mm)
- Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6″ (45 × 65mm)
- Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5″ (75 × 85mm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Biopsy Bag |
| Materiale | Nylon |
| Colore | Blue |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.8 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.6 in. |
| Size | Medium |
| Quantità | 500/Pk. |