Learn More
Epredia™ Nylon Biopsy Bags
Codice prodotto. 12637946 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Quantità:
1000/Pk.
200/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 12637946
Marca: Epredia™ 6774011
Ensure unrestricted fluid movement around tissue with Epredia™ Nylon Biopsy Bags.
  • Reduce risk of small specimen loss
  • Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
  • Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
  • Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7″ (31 × 43mm)
  • Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6″ (45 × 65mm)
  • Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5″ (75 × 85mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Biopsy Bag
Materiale Nylon
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Size Large
Quantità 500/Pk.