Learn More
Masterflex™ Morsetti in Nylon per raccordi sanitari
Codice prodotto. p-8004324
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
Da 12,7 mm a 19,05 mm
Da 25,4 a 38,1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13198169
Marca: Masterflex™ 3050823
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eccellente resistenza chimica. I morsetti in plastica per raccordi sanitari Cole Parmer™ sono compatibili con i raccordi Tri-Clamp™.
Maintain sanitary conditions with these clamps. Cole-Parmer™ Nylon Clamp for Sanitary Fittings feature excellent chemical resistance and low leachable characteristics.
  • A basso rilascio
  • Sterilizzato con ossido di etilene (ETO)
Specifica
Materiale Nylon
Quantità confezione 1 ciascuno
Larghezza (sistema metrico) Da 25,4 a 38,1 mm
Product Type Morsetto