Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di nylon per M710
Codice prodotto. 17818094
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 22.86 mm
5 x 16 mm
9 x 15 mm
Colore:
White
Yellow
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17818094
Marca: Brady™ 311986
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette per stampanti per etichette M710
  • Etichette per stampante per etichette M710. Nota: Questo materiale con il relativo nastro è approvato UL.
  • Per il nastro appropriato da utilizzare, consultare la serie di nastri consigliata.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Yellow
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 5 x 16 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 16 mm
Alternate Part Number M7-41-499-YL