Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di nylon per M710
Codice prodotto. 17877934
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 22.86 mm
5 x 16 mm
9 x 15 mm
Colore:
White
Yellow
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17877934
Marca: Brady™ 311980
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette per stampanti per etichette M710
  • Etichette per stampante per etichette M710. Nota: Questo materiale con il relativo nastro è approvato UL.
  • Per il nastro appropriato da utilizzare, consultare la serie di nastri consigliata.
  • Il tessuto in nylon bianco rivestito in poliammide opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90 °C
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle with Circle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Dimensions (LxW) 12.7 x 22.86 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 22.86 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-126-499