Learn More
Brady™ Nylon Cloth Labels for Portable Label Printers
Codice prodotto. p-7224735
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
19 mm
Larghezza (sistema metrico):
19 mm
25.4 mm
38.1 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17633205
Marca: Brady™ 152090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Nylon cloth labels for Brady™ M210 and M211 portable label printers.
  • Aggressive, permanent adhesive
  • Die-cut labels
  • For low temperatures, such as in freezers or liquid nitrogen
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Label
Colore Black on White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Materiale Tela di nylon
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensioni (L x P) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Autoclavabile Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Finitura Matte
Formato Cartridge, Label
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Certificazione/Conformità 2011/65/EU and 2015/863
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Quantità 140
Alternate Part Number M21-11-499