Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Codice prodotto. 11513554
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
20.32 mm
25.4 mm
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
19.05 mm
36.50 mm
Forma:
Rectangle
Round
Dimensione della confezione:
1 PK
1 confezione
Codice prodotto. 11513554
Marca: Brady™ 029678
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Descrizione LaserTab Laser Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General Identification, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laser Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 22.86 mm
Etichette per riga 9
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1026 Labels/Pk.
Quantità 1026 Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Forza di trazione 80 lb./in.
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 36.5 x 20.32 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.437 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.32 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 20.32 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1.437 in.
Altezza (sistema metrico) 36.50 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-37-799-1