Learn More
Brady™ Nylon Cloth Printable Labels
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
12.7 mm
20.32 mm
25.4 mm
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
19.05 mm
36.50 mm
Forma:
Rectangle
Round
Dimensione della confezione:
1 PK
1 confezione
Descrizione
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Descrizione | LaserTab Laser Printable Labels |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Display | Blank |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Vedi altri risultati |