Learn More
Brady™ Etichette per fili e laboratori in tessuto di nylon core 25 mm
Codice prodotto. 13157206
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. Colore unitSize
13157206 White 1 rotolo
1 options
Codice prodotto. 13157206
Marca: Brady™ 804776
Etichette in tessuto di nylon stampabili, per stampanti a trasferimento termico. Nota: Questo materiale è omologato UL con il nastro corrispondente. Per il nastro appropriato da utilizzare, consultare la serie di nastri consigliata.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General Identification, Laboratory labelling, Warehouse marking, Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 1000 Labels/Roll
Quantità 1000 Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.166 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 15.40 mm
Dimensions (LxW) 12.45 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.49 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.45 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 12.45 mm
Alternate Part Number BPT-659-499