Learn More
Masterflex™ Nylon Female Luer Fitting
Codice prodotto. 15101425
Click to view available options
Da utilizzare con:
Female Luer x 1/8 in. Wide Bore Hose Barb
Female Luer x 1/8-27 NPT Elbow
Female Luer x 3/32 in. Hose Barb
Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 15101425
Marca: Masterflex™ 4550203
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these low-profile hose barbs with semi-rigid tubing such as nylon, polyethylene and polypropylene. Nylon Female Luer Fittings feature a smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination.
  • Standard hose barb for use with flexible tubing
  • Smooth bore hose barb to reduce flow turbulence and risk of line contamination
  • Wide-bore hose barb for enhanced fluid path flow
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con Female Luer x 3/32 in. Wide Bore Hose Barb
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Female Luer Fitting