Learn More
Brady™ Nylon Link Labels
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6.35 mm
Larghezza (sistema metrico):
38.10 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Descrizione | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Matte |
| Materiale | Nylon |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Link Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Wire and cable marking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71, TLS2200, TLSPC Link |
| Vedi altri risultati |