Learn More
Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon
Codice prodotto. 15371171
Click to view available options
Da utilizzare con:
Adatto a portagomma Luer maschio da 1/8 in.
Adatto a portagomma Luer maschio da 3/32 in. con anello di sicurezza
Adatto a raccordo da Luer maschio a Luer maschio
Da Luer maschio con anello di sicurezza integrato a portagomma da 1/8 in. con foro ampio
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 15371171
Marca: Masterflex™ 4550533
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.
  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con Da Luer maschio con anello di sicurezza integrato a portagomma da 1/8 in. con foro ampio
Quantità confezione 25 Pack
Product Type Raccordo Luer maschio