Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Manifold, 10 outlets
Codice prodotto. p-7138713
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in.
1/4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715238
Marca: Cole-Parmer™ 3152255
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Expand your flow and line capacity
  • Constructed of nylon for economic general applications.
  • Offers good chemical compatibility.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Materiale Nylon
Overall Length (English) 7.75 in.
Overall Length (Metric) 19.69 cm
Min. Operating Temperature (English) -60°F
Min. Operating Temperature (Metric) -54°C
Dimensioni dei tubi 1/4 in.
Ingresso 1/4 in. NPT(F)
Porta di uscita 1/8 in. NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Pressione massima 200 psi
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Product Type Nylon Manifold, 10 Outlets