Learn More
Fisherbrand™ Membrane in nylon
Codice prodotto. 11724516 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22 μm
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
1.85 in.
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
Codice prodotto. 11724516
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Membrana naturalmente idrofilica ideata per imbibersi uniformemente pur conservando una resistenza superiore per filtrazioni generiche o saggi medici.
  • Naturally hydrophilic membrane
  • Designed to wet out evenly and retain its superior strength during use in general filtration or medical assays
  • Flexible, durable and tear resistant
  • Autoclaved at 135°C
  • Effective chemical compatibility with aqueous and alcoholic solutions and solvents
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Punto di bolla 2bar
Colore White
Tipo di filtro Microfilter
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 26.9mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs)
Portata del gas 3.2L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 13 mm