Learn More
Brady™ Etichetta per stampante in nylon
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Forma:
Quadrato
Rectangle
Rettangolo
Rettangolo e cerchio
Square
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
Self-adhesive repositionable labels
- Permanent acrylic adhesive
- White color
- For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Descrizione | BMP71 Label Printer Labels |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Nylon |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Printer Label |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Identification, Rating and nameplate labels, wire and cable marking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™71 |
| Vedi altri risultati |