Learn More
Brady™ Etichetta per stampante in nylon
Codice prodotto. 11588604
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Forma:
Quadrato
Rectangle
Rettangolo
Rettangolo e cerchio
Square
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11588604
Marca: Brady™ 115132
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifica
Certificazione/Conformità Certificazione UL, approvazione CSA, senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
Descrizione BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Acrilico permanente, Permanent
Colore Bianco
Finitura Opaco
Materiale Nylon
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Etichetta per stampanti
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio, comunicazione voce e dati, marcatura di fili e cavi
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71
Etichette per riga 1
Quantità 1 rotolo
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) 40 - 90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.041 mm
Dimensions (LxW) 9.10 m x 48.26 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.10 m
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm