Learn More
Brady™ Etichetta per stampante in nylon
Codice prodotto. 11717274
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Forma:
Quadrato
Rectangle
Rettangolo
Rettangolo e cerchio
Square
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11717274
Marca: Brady™ 114758
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Materiale Nylon
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Printer Label
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Forma Square
Dimensioni (sistema metrico) 25.4W x 25.4 mmH
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.041 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Diametro dei cavi 12 to 10 AWG
Dimensions (LxW) 25.40 x 25.40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm