Learn More
Brady™ Etichetta per stampante in nylon
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Forma:
Quadrato
Rectangle
Rettangolo
Rettangolo e cerchio
Square
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
Self-adhesive repositionable labels
- Made from nylon cloth
- Available in rectangle and circle shapes
- Matt finish
Specifica
Specifica
| Descrizione | BMP71 Label Printer Labels |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente |
| Colore | Bianco |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Nylon Cloth |
| Product Type | Etichetta per stampanti |
| Da utilizzare con (applicazione) | Identificazione in laboratorio |
| Etichette per riga | 1 |
| Quantità | 500/Pk. |
| Forma | Rettangolo e cerchio |
| Vedi altri risultati |