Learn More
Brady™ Etichetta per stampante in nylon
Codice prodotto. 12860059
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Forma:
Quadrato
Rectangle
Rettangolo
Rettangolo e cerchio
Square
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 12860059
Marca: Brady™ 114862
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifica
Descrizione Low profile with high adhesion
Tipo di adesivo Acrilico permanente
Colore Bianco
Finitura Opaco
Materiale Nylon Cloth
Product Type Etichetta per stampanti
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio, etichette con dati di targa e di identificazione, marcatura di fili e cavi
Etichette per riga 1
Forma Rettangolo
Dimensioni (sistema metrico) 22.86 x 12.7 mm (W x H)
Dimensions (LxW) 12.70 x 22.86 mm