Learn More
Masterflex™ Nylon Reducing Nipple
Codice prodotto. 11771144
Click to view available options
Porta di uscita:
1/4 in.
3/8 in.
Dimensioni filo:
1/2 x 1/4 in.
1/2 x 3/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11771144
Marca: Masterflex™ 3062350
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Threaded fittings provide a more permanent fluid path
  • Use with our rigid tubing for high-pressure applications
  • Good chemical resistance
  • Rated to 200psi at 77°F (25°C)
  • Usable from -40 to +200°F (-40 to +93°C)
Specifica
Descrizione NPT(M) Connection
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Nylon
Porta di uscita 1/4 in.
Dimensione della porta 1/2 in.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Dimensioni filo 1/2 x 1/4 in.
Colore Semitrasparente
Product Type Reducing Nipple