Learn More
Masterflex™ Nylon Sanitary Clamp Fittings
Codice prodotto. 16629882
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura:
2 in.
4 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16629882
Marca: Masterflex™ 3050829
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatible with Metal and Plastic Tri-Clamp™ Fittings
  • Excellent chemical resistance
  • Low leachable characteristics
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
Tipo Sanitary Clamp
Materiale Nylon
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tri-Clamp Fittings
Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura 4 in.