Learn More
Nylon sheet, 1.6mm (0.063in) thick
Codice prodotto. 15462177
Click to view available options
Quantità:
300 x 300 mm
Imballaggio:
Shrink-wrapped
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15462177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045156.HB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nylon sheet
Imballaggio Shrink-wrapped
Numero MDL MFCD00133998
Quantità 300 x 300 mm