Learn More
De Buyer™ Spatole morbide in nylon
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Thermoplasticized
- Up to 260 degrees maximum
- Plastic handle
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Product Type | Spatola morbida |
| Materiale della lama | Silicone |
| Temperatura (sistema metrico) max | 260°C |
| Materiale maniglia | Plastic |
| Materiale | Nylon |
| Lunghezza (sistema metrico) | 340 mm |