Learn More
De Buyer™ Spatole morbide in nylon
Codice prodotto. p-8005581
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11972625
Marca: De Buyer™ 4740.34N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scoop, spread and scrape ingredients using De Buyer™ Nylon Soft lSpatulas. The spatula can withstand temperatures up to 260°.
  • Thermoplasticized
  • Up to 260 degrees maximum
  • Plastic handle
Specifica
Quantità Confezione da 1
Product Type Spatola morbida
Materiale della lama Silicone
Temperatura (sistema metrico) max 260°C
Materiale maniglia Plastic
Materiale Nylon
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm