Learn More
Masterflex™ Nylon Straight Threaded Coupling
Click to view available options
Dimensione della porta:
3/4 in. NPT(F)
3/8 in. NPT(F)
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Straight threaded coupling
- Available in packs of 6
- Good chemical resistance
- Rated to 200psi at 77°F (25°C)
- Usable from -40 to 200°F (-40 to 93°C)
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Quantità confezione | 6 Couplings |
| Dimensione della porta | 3/8 in. NPT(F) |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.79 in. |
| Forma | Diritto |
| Product Type | Straight Threaded Coupling |