Learn More
Masterflex™ Nylon T Connector
Click to view available options
Da utilizzare con:
4.76mm
6.35mm
9.52mm
12.7mm
19.05mm
25.4mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 12.7 mm |
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con | 12.7mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Forma | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Product Type | T-Connector |