Learn More
Brady™ Etichette in nylon per stampanti a trasferimento termico
Click to view available options
Colore:
Bianco
White
Yellow
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 mm dia.
12.7W x 25.4 mmH
22.86W x 38.1 mmH
25.4W x 36.5 mmH
25.4W x 66.68 mmH
41.28W x 15.24 mmH
9.53 mm dia.
L 12.7 x H 25.4 mm
Quantità:
1000/Pk.
1500/Pk.
2500/Pk.
3000/Pk
3000/Pk.
Confezione da 3000
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- Permanent acrylic adhesive
- Matt finish
- Nylon cloth labels
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificazione UL, approvazione CSA, senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
| Descrizione | Thermal Transfer Printable Labels |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Bianco |
| Display | Blank |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Nylon |
| Vedi altri risultati |