Learn More
Brady™ Etichette in nylon per stampanti a trasferimento termico
Codice prodotto. 10671344
Click to view available options
Colore:
Bianco
White
Yellow
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 mm dia.
12.7W x 25.4 mmH
22.86W x 38.1 mmH
25.4W x 36.5 mmH
25.4W x 66.68 mmH
41.28W x 15.24 mmH
9.53 mm dia.
L 12.7 x H 25.4 mm
Quantità:
1000/Pk.
1500/Pk.
2500/Pk.
3000/Pk
3000/Pk.
Confezione da 3000
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 10671344
Marca: Brady™ 217066
For smooth, textured/rough or Highly textured/Low surface energy surfaces.
  • Permanent acrylic adhesive
  • Matt finish
  • Nylon cloth labels
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 12.53 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 3000/Pk.
Quantità 3000/Pk
Forma Round
Dimensioni (sistema metrico) 9.53 mm dia.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) 40°C to 90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.041 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 13.53 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 9.53 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number BPT-602-499