Learn More
Brady™ Etichette in nylon per stampanti a trasferimento termico
Codice prodotto. 11806023
Click to view available options
Colore:
Bianco
White
Yellow
Dimensioni (sistema metrico):
12.7 mm dia.
12.7W x 25.4 mmH
22.86W x 38.1 mmH
25.4W x 36.5 mmH
25.4W x 66.68 mmH
41.28W x 15.24 mmH
9.53 mm dia.
L 12.7 x H 25.4 mm
Quantità:
1000/Pk.
1500/Pk.
2500/Pk.
3000/Pk
3000/Pk.
Confezione da 3000
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11806023
Marca: Brady™ 217073
For smooth, textured/rough or Highly textured/Low surface energy surfaces.
  • Permanent acrylic adhesive
  • Matt finish
  • Nylon cloth labels
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Thermal Transfer Printer Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 3000/Pk.
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle with Rounded Corners
Dimensioni (sistema metrico) 41.28W x 15.24 mmH
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) 40°C to 90°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in.
Spessore (sistema metrico) 0.041 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 18.24 mm
Dimensions (LxW) 15.24 x 41.28 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 41.28 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number BPT-608-499