Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Adapter
Codice prodotto. 11794949
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11794949
Marca: Masterflex™ 3040134
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Threaded fittings offer a more permanent installation. Available in a variety of materials and configurations.
  • Nylon threaded adapter
  • Use with rigid tubing for high-pressure applications
  • Adapts from a NPT male thread to a hose barb
  • Available in packs of ten
Specifica
Materiale Nylon
Dimensioni dei tubi 1 in.
Flessibile flangiato 1 in.
Dimensione della porta 1 in. NPT(M) x 1 in. tubing ID
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Dimensioni filo 1 in. NPT(M)
Product Type Threaded Adapter