Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Fittings
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.125in.
0.25 in. NPT(M)
0.25in. Tubing
0.375 in. NPT(M)
0.375in.
0.75 x 0.5in.
0.75in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con | 0.75 x 0.5in. |
| Quantità confezione | 6 Pack |
| Product Type | Threaded Fitting |