Learn More
Brady™ Fascette in nylon
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Viola
Dimensione della confezione:
1 PK
Descrizione
- Cross-laminated polyethylene
- Matte finish
Specifica
Specifica
| Tipo | Fascette |
| Materiale | Nylon |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema metrico) | 203.00 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Dimensioni (L x P) | 203 x 3.60 mm |
| Quantità | 100/confezione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la codifica a colori di elementi difficili da contrassegnare |