Learn More
Cole-Parmer™ Spazzole in nylon Utility
Codice prodotto. 11755229 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
200 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11755229
Marca: Cole-Parmer™ 8455031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These low-cost, quality brushes are perfect for general-purpose cleaning. Cole-Parmer™ Utility Brushes feature a white plastic handle that won't support bacteria or hold water.
  • Durable brushes made with nylon bristles and a hard plastic handle
Specifica
Product Type Spazzola di servizio
Bristle Material Nylon
Materiale maniglia Plastica
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) setole 130 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia generale
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 500 mm
Quantità 1 ciascuno