missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-1918, Tocris Bioscience™

Codice prodotto. 30001415
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30001415

Marca: Tocris Bioscience 2288/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Silent antagonist for putative abnormal-CBD (Cat. No. 1297) receptor

Selective, silent antagonist of a putative endothelial anandamide receptor distinct from CB1 or CB2 receptors. Inhibits vasodilation and cell migration induced by abnormal-cannabidiol (abn-CBD; Cat. No. 1297).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico O-1918
CAS 536697-79-7
Formula molecolare C19H26O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl-benzene, 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-en-1-yl benzene, benzene,1,3-dimethoxy-5-methyl-2-1r,6r-3-methyl-6-1-methylethenyl-2-cyclohexen-1-yl
InChI Key ICHJMVMWPKLUKT-JKSUJKDBSA-N
SMILES CC1=CC(C(CC1)C(=C)C)C2=C(C=C(C=C2OC)C)OC
IUPAC Name 1,3-dimethoxy-5-methyl-2-[(1R,6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 286.415
PubChem CID 40469923
Peso formulazione 286.41
Percent Purity >97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato