Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 15606804 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15606804
Marca: Thermo Scientific Acros 186710010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, C7H4F5NO.HCl, CAS Number-57981-02-9 | CAS: 57981-02-9 | C7H5ClF5NO | 249.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57981-02-9
Formula molecolare C7H5ClF5NO
Molecular Weight (g/mol) 249.57
Numero MDL MFCD00012953
InChI Key HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC Name O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Punto di fusione 227.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6F5CH2ONH2·HCl
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 249.57
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride