Learn More
o-Anisidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11444023
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
Solubility
Soluble in dilute inorganic acid, alcohol, diethyl ether. Not miscible in water.
Notes
Light Sensitive. Store in the dark. Incompatible with oxidizing agents, acid anhydrides, chloroformates, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-04-0
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
Numero MDL MFCD00007688
InChI Key VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC Name 2-methoxyaniline
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Anisidine
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 1.092
Punti di ebollizione 224°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 1000 g
Numero UN UN2431
Beilstein 386210
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,667
Informazioni di solubilità Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Anisidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: o-Anisidine