Learn More
O-Desmethyl Indomethacin, TRC
Codice prodotto. 30137107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137107 25 mg 25mg
30137577 50 mg 50mg
30007122 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29180025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2504-32-7
Formula molecolare C18 H14 Cl N O4
Molecular Weight (g/mol) 343.76
IUPAC Name 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-hydroxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid
SMILES Cc1c(CC(=O)O)c2cc(O)ccc2n1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico O-Desmethyl Indomethacin
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H14ClNO4/c1-10-14(9-17(22)23)15-8-13(21)6-7-16(15)20(10)18(24)11-2-4-12(19)5-3-11/h2-8,21H,9H2,1H3,(H,22,23)
Peso formulazione 343.0611