missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Methyl-L-serine hydrochloride, 95%

Codice prodotto. 15489307
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15489307

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52562.MD

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 336100-47-1 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 336100-47-1
Formula molecolare C4H10ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 155.58
Numero MDL MFCD03840366
InChI Key NLDVBPFPOCWZCE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropionic acid hydrochloride, o-methyl-l-serine hydrochloride, 2s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride 1:1, l-o-methylserine hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionicacidhydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hcl
PubChem CID 16038806
IUPAC Name 2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride
SMILES Cl.COCC(N)C(O)=O

Specifica

Materiale o nome chimico O-Methyl-L-serine hydrochloride
Punto di fusione 182°C to 183°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 155.58
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato