missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200113683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Intervallo dimensioni:
10 to 100 bp
100 to 500 bp
100 to 6000 bp
200 to 3000 bp
50 to 1000 bp
500 to 6000 bp
Dimensione della confezione:
25µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10839020

Marca: Thermo Scientific™ SM1303

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.

Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.

O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.

All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.

Highlights

  • Step ladders available in a wide range of increments from 5-to-500 bp
  • Evenly spaced reference bands
  • Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes
  • Ready-to-use—premixed with 6X Orange Loading Dye for direct loading
  • Stable at room temperature for up to 24 months

Sustainability features

Ready-to-use O'RangeRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Xylene Cyanol FF, Orange G
Product Type DNA Ladder
Ready to Load Yes
Intervallo dimensioni 10 to 100 bp
Compatibilità gel Agarose Gels
Green Features Sustainable packaging
Linea di prodotti O'GeneRuler, O’RangeRuler
Quantità 50 μg

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato