Learn More
Bohlender™ O-Ring
Click to view available options
Materiale:
Polytetrafluoroethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | 18 Thread GL and 9 x11mm dia. Tube . As gasket for BOLA screw caps with aperture (Cat. No. H 983/ H 984/ H 995 on page 88). Also suitable for GL caps of company Duran Group (formerly schott AG). |
| Quantità | 10/Pk. |
| Product Type | O-Ring |
| Materiale | Polytetrafluoroethylene |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 16 mm |
| Size | 16 O.D x 10 I.D.mm |