Learn More
Cytiva O-ring
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Size:
11.3 x 2.4 mm
27.1 x 1.60 mm
6.75 x 1.78 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Utilizzabile in soluzioni acquose
- Quasi tutti i solventi organici
- Le poche eccezioni sono: idrocarburi clorurati, acetone e altrichetoni, esteri alifatici e fenolo. Non utilizzare soluzioni contenenti oltre il 10% di NaOH, il 10% di HCl, altri acidi minerali forti o acido acetico al 5%
- In gomma nitrilica (NBR)
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | O-Ring |
| Materiale | Gomma nitrilica |
| Size | 6.75 x 1.78 mm |