Learn More
Cytiva O-ring
Codice prodotto. p-8004336 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Size:
11.3 x 2.4 mm
27.1 x 1.60 mm
6.75 x 1.78 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11785185
Marca: Cytiva 18110497
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use in aqueous solutions and nearly all organic solvents commonly used in liquid chromatography of macromolecules. Cytiva Life Sciences™ O-rings are made of nitrile rubber.
  • Utilizzabile in soluzioni acquose
  • Quasi tutti i solventi organici
  • Le poche eccezioni sono: idrocarburi clorurati, acetone e altrichetoni, esteri alifatici e fenolo. Non utilizzare soluzioni contenenti oltre il 10% di NaOH, il 10% di HCl, altri acidi minerali forti o acido acetico al 5%
  • In gomma nitrilica (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2/conf.
Product Type O-Ring
Materiale Gomma perfluorica
Size 11.3 x 2.4 mm