Learn More
o-Tolidine, 95%, pract
Codice prodotto. 10163051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
500g
Codice prodotto. 10163051
Marca: Thermo Scientific Acros 421121000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-93-7
Numero MDL MFCD00014773
InChI Key NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolidine
Nota nome (pract), 95%
Punto di fusione 125.0°C to 132.0°C
Colore Beige or Brown to Gray
Punti di ebollizione 300.5°C
Punto d'infiammabilità 244°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H16N2
Quantità 100 g
Beilstein 13, IV, 419
Indice di Merck 15, 9674
Molecular Weight (g/mol) 212.29
Peso formulazione 212.29
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Tolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/