Learn More
o-Toluic acid, 98+%
Codice prodotto. 10224810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
Codice prodotto. 10224810
Marca: Thermo Scientific Acros 139041000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-90-1
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00002477
InChI Key ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
IUPAC Name 2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Toluic acid
Nota nome 98+%
Punto di fusione 103°C to 105°C
Colore White to Yellow
Densità 1.06
Punti di ebollizione 258°C to 259°C
Punto d'infiammabilità 148°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 462
Indice di Merck 14, 9535
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Needle-like Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Toluic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.