Learn More
o-Tolyl isothiocyanate, 99%
Codice prodotto. 10177833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10177833
Marca: Thermo Scientific Acros 292650050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-69-7
Numero MDL MFCD00004802
InChI Key JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico o-Tolyl isothiocyanate
Colore Yellow
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 239°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7NS
Formula lineare CH3C6H4NCS
Indice di rifrazione 1.6351 to 1.6371
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Molecular Weight (g/mol) 149.22
Peso formulazione 149.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Tolyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .