Learn More
o-Xylene, 99%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4433112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11914441
Marca: Thermo Scientific Acros 443021000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-47-6
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico o-Xylene
Punto di fusione -25.0°C
Colore White
Densità 0.8780g/mL
Punti di ebollizione 143.0°C to 145.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 31°C
Forma fisica Solid or Crystalline Powder
Indice di rifrazione 1.5038 to 1.5058
Intervallo percentuale saggio 99%
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Gravità specifica 0.878
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.81 mPa.s (20°C)
Acqua 0.003% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado Ultrasecco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.