Learn More
o-Xylene, Reagent Grade, ≥98.0%, Honeywell
Codice prodotto. p-7112078 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
18 L
Imballaggio:
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
18L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15648200
Marca: Honeywell Research Chemicals X104018L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade,≥98.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-47-6
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008519
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
IUPAC Name 1,2-xylene
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico o-Xylene
Densità 0.879g/mL at 20°C
Quantità 18 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità 31°C (87.8°F)
Imballaggio Stainless Steel Can
Formula lineare C6H4(CH3)2
Pressione del vapore 16 mmHg (37.7°C), 0.1 atm (21.1°C), 7 mmHg (20°C)
Numero UN UN1307
Beilstein 1815558
Peso formulazione 106.17g/mol
Percent Purity ≥98%